Imprimer
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Ethoxy-4-nitrophenyl)acetamide
OR9529-1G OR9529-5G OR9529-25G
APOSOR9529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9529-1G APOSOR9529-5G APOSOR9529-25G
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00994990
Numéro CAS: 116496-76-5