Imprimer
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952867-1G OR952867-250MG
APOSOR952867-1GEA 142 EUR
APOSOR952867-1G APOSOR952867-250MG
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174778
Numéro CAS: 106584-51-4