Imprimer
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR952845-1G OR952845-5G
APOSOR952845-1GEA 74.1 EUR
APOSOR952845-1G APOSOR952845-5G
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115409
Numéro CAS: 568577-84-4