Imprimer
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 632 EUR
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683066
Numéro CAS: 124695-93-8