Imprimer
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Methylsulphonyl)phenyl)methanol
OR952819-1G OR952819-250MG
APOSOR952819-1GEA 295 EUR
APOSOR952819-1G APOSOR952819-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527275
Numéro CAS: 220798-39-0