Imprimer
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952813-1G OR952813-250MG
APOSOR952813-1GEA 790 EUR
APOSOR952813-1G APOSOR952813-250MG
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01708196
Numéro CAS: 20569-45-3