Imprimer
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952780-1G OR952780-250MG
APOSOR952780-1GEA 364 EUR
APOSOR952780-1G APOSOR952780-250MG
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
3-O-Tolyloxy-propylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05053655
Numéro CAS: 50911-61-0