Imprimer
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952740-100MG OR952740-1G OR952740-250MG
APOSOR952740-100MGEA 190 EUR
APOSOR952740-100MG APOSOR952740-1G APOSOR952740-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655204
Numéro CAS: 87216-53-3