Imprimer
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952693-10G OR952693-1G OR952693-5G
APOSOR952693-10GEA 986 EUR
APOSOR952693-10G APOSOR952693-1G APOSOR952693-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125.125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01993666
Numéro CAS: 79673-53-3