Imprimer
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952642-25G OR952642-5G
APOSOR952642-25GEA 192 EUR
APOSOR952642-25G APOSOR952642-5G
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Methyl 1-aminocyclohexanoate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08686793
Numéro CAS: 4507-57-7