4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952608-100MG
OR952608-1G
OR952608-250MG
APOSOR952608-100MGEA
145
EUR
APOSOR952608-100MG
APOSOR952608-1G
APOSOR952608-250MG
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline
Formule:
C₁₀H₁₁N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18375273 Numéro CAS: 89250-15-7 |