Imprimer
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR952526-1G OR952526-250MG OR952526-5G
APOSOR952526-1GEA 289 EUR
APOSOR952526-1G APOSOR952526-250MG APOSOR952526-5G
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13175917
Numéro CAS: 878805-25-5