Imprimer
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952456-1G OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA 226 EUR
APOSOR952456-1G APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163.259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11204729
Numéro CAS: 39180-83-1