Imprimer
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4R)-tert-Butyl 2-cyano-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR952355-1G OR952355-25G OR952355-5G
APOSOR952355-1GEA 55.1 EUR
APOSOR952355-1G APOSOR952355-25G APOSOR952355-5G
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃
MW: 212.246 g/mol
Point de fusion: 90…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09863132
Numéro CAS: 483366-12-7