Imprimer
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952331-1G OR952331-250MG
APOSOR952331-1GEA 101 EUR
APOSOR952331-1G APOSOR952331-250MG
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16871334
Numéro CAS: 1161737-33-2