Imprimer
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9523-1G OR9523-5G OR9523-25G
APOSOR9523-1GEA 87 EUR
APOSOR9523-1G APOSOR9523-5G APOSOR9523-25G
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Formule: C₅H₅N₅O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224331
Numéro CAS: 34981-11-8