Imprimer
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952290-1G OR952290-25G
APOSOR952290-1GEA 0 EUR
APOSOR952290-1G APOSOR952290-25G
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662506
Numéro CAS: 41110-34-3