Imprimer
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952193-1G OR952193-250MG
APOSOR952193-1GEA 273 EUR
APOSOR952193-1G APOSOR952193-250MG
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828686
Numéro CAS: 1445-55-2