Imprimer
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952079-1G OR952079-5G
APOSOR952079-1GEA 168 EUR
APOSOR952079-1G APOSOR952079-5G
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085971
Numéro CAS: 200350-18-1