Imprimer
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 133 EUR
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Formule: C₇H₈N₄O₃
MW: 196.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956008
Numéro CAS: 31481-85-3