Imprimer
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951852-1G OR951852-250MG
APOSOR951852-1GEA 584 EUR
APOSOR951852-1G APOSOR951852-250MG
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10034617
Numéro CAS: 176035-15-7