4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951675-100MG
OR951675-1G
OR951675-250MG
APOSOR951675-100MGEA
145
EUR
APOSOR951675-100MG
APOSOR951675-1G
APOSOR951675-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formule:
C₈H₁₃N₃S MW: 183.274 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00490015 Numéro CAS: 17386-09-3 |