Imprimer
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951641-1G OR951641-250MG
APOSOR951641-1GEA 311 EUR
APOSOR951641-1G APOSOR951641-250MG
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
5-(Methylamino)nicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971939
Numéro CAS: 91702-88-4