Imprimer
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951607-1G OR951607-5G
APOSOR951607-1GEA 290 EUR
APOSOR951607-1G APOSOR951607-5G
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile 98%
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile
Formule: C₉H₁₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00980781
Numéro CAS: 116598-69-7