Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951602-1G OR951602-250MG
APOSOR951602-1GEA 243 EUR
APOSOR951602-1G APOSOR951602-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697530
Numéro CAS: 130473-26-6