Imprimer
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951537-100MG OR951537-250MG
APOSOR951537-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR951537-100MG APOSOR951537-250MG
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101268
Numéro CAS: 1332832-16-2