Imprimer
Methyl 4-pyridinylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951455-1G OR951455-25G OR951455-5G
APOSOR951455-1GEA 21.5 EUR
APOSOR951455-1G APOSOR951455-25G APOSOR951455-5G
Methyl 4-pyridinylacetate
Methyl 4-pyridinylacetate
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 150 °C
Point de fusion: 8…8,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00972014
Numéro CAS: 29800-89-3