Imprimer
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951450-1G OR951450-250MG OR951450-5G
APOSOR951450-1GEA 290 EUR
APOSOR951450-1G APOSOR951450-250MG APOSOR951450-5G
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970993
Numéro CAS: 704877-65-6