Imprimer
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951446-25G OR951446-100G
APOSOR951446-25GEA 63.8 EUR
APOSOR951446-25G APOSOR951446-100G
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09029389
Numéro CAS: 17994-94-4