4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951426-10G
OR951426-1G
OR951426-5G
APOSOR951426-10GEA
502
EUR
APOSOR951426-10G
APOSOR951426-1G
APOSOR951426-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid
Formule:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190.156 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07352166 Numéro CAS: 59663-66-0 |