Imprimer
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951335-1G OR951335-5G
APOSOR951335-1GEA 159 EUR
APOSOR951335-1G APOSOR951335-5G
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
D-N-Benzylserine methyl ester
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12198843
Numéro CAS: 131110-76-4