Imprimer
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl (E)-2-Cyano-3-phenylacrylate
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 92.8 EUR
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025864
Numéro CAS: 14533-86-9