Imprimer
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951200-1G OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA 232 EUR
APOSOR951200-1G APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176.215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07355824
Numéro CAS: 871673-24-4