Imprimer
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951167-1G OR951167-250MG
APOSOR951167-1GEA 258 EUR
APOSOR951167-1G APOSOR951167-250MG
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03820571
Numéro CAS: 25786-72-5