Imprimer
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951050-1G OR951050-5G
APOSOR951050-1GEA 328 EUR
APOSOR951050-1G APOSOR951050-5G
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₂₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054662
Numéro CAS: 1177306-12-5