Imprimer
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 56.7 EUR
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Formule: C₉H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215232
Numéro CAS: 42142-17-6