Imprimer
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951034-1G OR951034-250MG
APOSOR951034-1GEA 0 EUR
APOSOR951034-1G APOSOR951034-250MG
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817526
Numéro CAS: 13279-88-4