Imprimer
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 63.8 EUR
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₁₀O₄S₂
MW: 234.293 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08543442
Numéro CAS: 22821-85-8