Imprimer
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950985-1G OR950985-250MG
APOSOR950985-1GEA 754 EUR
APOSOR950985-1G APOSOR950985-250MG
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197.233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410229
Numéro CAS: 229008-16-6