Imprimer
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950936-1G OR950936-5G
APOSOR950936-1GEA 78.3 EUR
APOSOR950936-1G APOSOR950936-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14648693
Numéro CAS: 20939-77-9