Imprimer
Benzyl 2-cyclopropylacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950902-1G OR950902-250MG
APOSOR950902-1GEA 632 EUR
APOSOR950902-1G APOSOR950902-250MG
Benzyl 2-cyclopropylacetate 95%
Benzyl 2-cyclopropylacetate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976040
Numéro CAS: 59698-18-9