Imprimer
3-Methylisonicotinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950771-1G OR950771-250MG
APOSOR950771-1GEA 207 EUR
APOSOR950771-1G APOSOR950771-250MG
3-Methylisonicotinamide 95%
3-Methylisonicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411690
Numéro CAS: 251101-36-7