Imprimer
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 128 EUR
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696880
Numéro CAS: 35490-90-5