Imprimer
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR950553-250MG OR950553-1G
APOSOR950553-250MGEA 162 EUR
APOSOR950553-250MG APOSOR950553-1G
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698166
Numéro CAS: 464152-38-3