Imprimer
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950408-1G OR950408-250MG
APOSOR950408-1GEA 246 EUR
APOSOR950408-1G APOSOR950408-250MG
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone ≥98%
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone
Formule: C₁₂H₁₃BrO₃
MW: 285.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26385854
Numéro CAS: 102293-80-1