Imprimer
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950407-1G OR950407-250MG
APOSOR950407-1GEA 415 EUR
APOSOR950407-1G APOSOR950407-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formule: C₅H₉N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969122
Numéro CAS: 1189950-55-7