Imprimer
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950321-100MG OR950321-250MG
APOSOR950321-100MGEA 128 EUR
APOSOR950321-100MG APOSOR950321-250MG
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13396249
Numéro CAS: 72459-45-1