Imprimer
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950294-1G OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA 352 EUR
APOSOR950294-1G APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112537
Numéro CAS: 2199-45-3