Imprimer
Fmoc-N-methyl-D-norleucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950165-1G OR950165-500MG OR950165-5G
APOSOR950165-1GEA 281 EUR
APOSOR950165-1G APOSOR950165-500MG APOSOR950165-5G
Fmoc-N-methyl-D-norleucine 97%
Fmoc-N-methyl-D-norleucine
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366865
Numéro CAS: 1217482-47-7