Imprimer
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 500 EUR
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779439
Numéro CAS: 41043-88-3